(R)-(-)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-2-Chloro-1-phenylethanol
C3561-25G C3561-5G
TCIAC3561-25GEA 325 EUR InStock
TCIAC3561-25G TCIAC3561-5G
(R)-(-)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,6095 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077691
Numéro CAS: 56751-12-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité