(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
C3562-25G C3562-5G
TCIAC3562-25GEA 337 EUR InStock
TCIAC3562-25G TCIAC3562-5G
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD00077692
Numéro CAS: 70111-05-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité