Carbamate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16523.36EA 68.9 EUR InStock
A16523.36 A16523.18 A16523.22
Carbamate de méthyle ≥99%
Carbamate de méthyle
Formule: C₂H₅NO₂
MW: 75,07 g/mol
Point d'ébullition: 176…178 °C
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,140
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007964
Numéro CAS: 598-55-0
Merck Index: 12,06115
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité