Cesium Lead triiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: CsPbI3
C3570-1G C3570-5G
TCIAC3570-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC3570-1G TCIAC3570-5G
Cesium Lead triiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cesium Lead triiodide
Formule: CsI₃Pb
MW: 720,82 g/mol
Point de fusion: 481°C
Numéro CAS: 18041-25-3
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
Water max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité