SC-560 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C3572-100MG C3572-25MG
TCIAC3572-100MGEA 258 EUR InStock
TCIAC3572-100MG TCIAC3572-25MG
SC-560 ≥98.0% (par HPLC)
SC-560
Formule: C₁₇H₁₂N₂OClF₃
MW: 352,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179214
Numéro CAS: 188817-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.50 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité