Carisoprodol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopropylcarbamic acid 2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl ester, 2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl Isopropylcarbamate
C3573-25G C3573-5G
TCIAC3573-25GEA 197 EUR InStock
TCIAC3573-25G TCIAC3573-5G
Carisoprodol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Carisoprodol
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₄
MW: 260,33 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00057661
Numéro CAS: 78-44-4
Merck Index: 14,01842
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité