CL-387785 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-((3-Bromophenyl)amino)quinazolin-6-yl)but-2-ynamide, N-[4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-quinazolinyl)-2-butynamide
C3575-100MG C3575-25MG
TCIAC3575-100MGEA 369 EUR InStock
TCIAC3575-100MG TCIAC3575-25MG
CL-387785 ≥98.0% (par GC)
CL-387785
Formule: C₁₈H₁₃BrN₄O
MW: 381,2 g/mol
Point de fusion: 276°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179194
Numéro CAS: 194423-06-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité