2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-Chlorophenyl)-1H-benzo[d]imidazole
C3576-25G C3576-5G
TCIAC3576-25GEA 153 EUR InStock
TCIAC3576-25G TCIAC3576-5G
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole
Formule: C₁₃H₉ClN₂
MW: 228,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051632
Numéro CAS: 3574-96-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 234.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité