SCR7 pyrazine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Dihydro-6,7-diphenyl-2-thioxo-4(1H)-pteridinone, 6,7-Diphenyl-2-thioxo-2,3-dihydropteridin-4(1H)-one
C3577-10MG C3577-50MG
TCIAC3577-10MGEA 116 EUR InStock
TCIAC3577-10MG TCIAC3577-50MG
SCR7 pyrazine ≥98.0% (par HPLC)
SCR7 pyrazine
Formule: C₁₈H₁₂N₄OS
MW: 332,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02167478
Numéro CAS: 14892-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 16.00 to 17.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité