3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Diethylamino)propyl chloride
C3578-25G C3578-5G
TCIAC3578-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC3578-25G TCIAC3578-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Formule: C₇H₁₆ClN
MW: 149,66 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00039385
Numéro CAS: 104-77-8
EINECS: 203-235-9
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité