1-Cyclopentylethanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3585-1G C3585-5G
TCIAC3585-1GEA 44 EUR InStock
TCIAC3585-1G TCIAC3585-5G
1-Cyclopentylethanone ≥98.0% (par GC)
1-Cyclopentylethanone
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00060799
Numéro CAS: 6004-60-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité