Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopentyltriméthoxysilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C3589-25G C3589-5G
TCIAC3589-25GEA 88 EUR InStock
TCIAC3589-25G TCIAC3589-5G
Cyclopentyltriméthoxysilane ≥96.0% (par GC)
Cyclopentyltriméthoxysilane


Formule: C₈H₁₈O₃Si
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00236509
Numéro CAS: 143487-47-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité