2-Chloro-6-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3593-1G C3593-5G
TCIAC3593-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC3593-1G TCIAC3593-5G
2-Chloro-6-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007204
Numéro CAS: 6361-22-4
EINECS: 228-831-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité