Cefoxitin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C3598-1G C3598-5G
TCIAC3598-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAC3598-1G TCIAC3598-5G
Cefoxitin ≥98.0% (par HPLC)
Cefoxitin
Formule: C₁₆H₁₇N₃O₇S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00072014
Numéro CAS: 35607-66-0
EINECS: 252-641-2
Merck Index: 14,01936
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité