Chlorocyclohexyldimethylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3608-5G C3608-25G
TCIAC3608-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC3608-5G TCIAC3608-25G
Chlorocyclohexyldimethylsilane ≥95.0% (par GC)
Chlorocyclohexyldimethylsilane
Formule: C₈H₁₇ClSi
MW: 176,76 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00010669
Numéro CAS: 71864-47-6
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité