2-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 2-(2-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
C3612-1G C3612-5G
TCIAC3612-1GEA 22 EUR InStock
TCIAC3612-1G TCIAC3612-5G
2-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BClO₂
MW: 238,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663846
Numéro CAS: 870195-94-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) max. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité