4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Chloro-4-biphenylboronic acid, (4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
C3614-1G C3614-5G
TCIAC3614-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC3614-1G TCIAC3614-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₀BClO₂
MW: 232,4700 g/mol
Numéro MDL: MFCD08544389
Numéro CAS: 364044-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 107.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité