4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
C3616-1G C3616-5G
TCIAC3616-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAC3616-1G TCIAC3616-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631911
Numéro CAS: 80565-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité