Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorotrimethoxysilane ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethoxychlorosilane

C3617-5G C3617-25G
TCIAC3617-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC3617-5G TCIAC3617-25G
Chlorotrimethoxysilane ≥90.0% (par GC)
Chlorotrimethoxysilane


Formule: C₃H₉ClO₃Si
MW: 156,64 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191934
Numéro CAS: 4668-00-2
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité