(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxybenzylamine
C3634-1G C3634-5G
TCIAC3634-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC3634-1G TCIAC3634-5G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00995395
Numéro CAS: 115514-77-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité