4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C3647-1G C3647-5G
TCIAC3647-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC3647-1G TCIAC3647-5G
4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol
Formule: C₁₅H₁₁ClFN₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09908046
Numéro CAS: 184475-71-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité