1,4-Cineole ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3652-100G C3652-25G
TCIAC3652-100GEA 119 EUR InStock
TCIAC3652-100G TCIAC3652-25G
1,4-Cineole ≥93.0% (par GC)
1,4-Cineole
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –46°C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00209502
Numéro CAS: 470-67-7
EINECS: 207-428-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité