Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorfenapyr ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C3653-25G C3653-5G
TCIAC3653-25GEA 363 EUR InStock
TCIAC3653-25G TCIAC3653-5G
Chlorfenapyr ≥98.0% (par GC)
Chlorfenapyr


Formule: C₁₅H₁₁BrClF₃N₂O
Numéro MDL: MFCD01631152
Numéro CAS: 122453-73-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02088
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité