2,6-Dibromoaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0004-25G D0004-5G
TCIAD0004-25GEA 186 EUR InStock
TCIAD0004-25G TCIAD0004-5G
2,6-Dibromoaniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 264°C
Numéro MDL: MFCD00007638
Numéro CAS: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité