Decenylsuccinic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0030-25G D0030-100G
TCIAD0030-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD0030-25G TCIAD0030-100G
Decenylsuccinic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Decenylsuccinic anhydride
Formule: C₁₄H₂₂O₃
Point d'éclair: 174°C
Numéro MDL: MFCD00014547
Numéro CAS: 25447-83-0
EINECS: 246-994-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité