Dehydrocholic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0042-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD0042-25G TCIAD0042-250G
Dehydrocholic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dehydrocholic acid
Formule: C₂₄H₃₄O₅
MW: 402,531 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066410
Numéro CAS: 81-23-2
EINECS: 201-335-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +32.0 deg (C=2, Dioxane)
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité