Dehydroepiandrosterone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0044-1G D0044-25G D0044-5G
TCIAD0044-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD0044-1G TCIAD0044-25G TCIAD0044-5G
Dehydroepiandrosterone ≥99.0% (par GC)
Dehydroepiandrosterone
Formule: C₁₉H₂₈O₂
MW: 288,431 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003613
Numéro CAS: 53-43-0
EINECS: 200-175-5
Merck Index: 14,02871
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +11.5 to +13.5 deg (C=2, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité