Argent diéthyldithiocarbamate ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
419330100 419330250 419331000
ACRO419330100EA 103 EUR InStock
ACRO419330100 ACRO419330250 ACRO419331000
Argent diéthyldithiocarbamate ACS
Argent diéthyldithiocarbamate
Formule: (C₂H₅)₂NCSSAg
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004929
Numéro CAS: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in Pyridine) Passes test
Suitability (absorbance < 0.1) Passes test (for As determination)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité