Proflavine hemisulphate hydrate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D0073-25G D0073-5G
TCIAD0073-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD0073-25G TCIAD0073-5G
Proflavine hemisulphate hydrate ≥97.0% (sur base azote total)
Proflavine hemisulphate hydrate
Formule: (C₁₃H₁₁N₃)₂·H₂SO₄·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00149650
Numéro CAS: 1811-28-5
EINECS: 217-320-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6733de2fa794bffb0277c5151db3b5c35ef06d88&vid=b14270cf65e6d9fa0880dd73e75047d3ddeebeec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité