N1-Phényl-1,2,4-benzènetriamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1-Phenylbenzene-1,2,4-triamine
D0087-25G D0087-5G
TCIAD0087-25GEA 333 EUR InStock
TCIAD0087-25G TCIAD0087-5G
N1-Phényl-1,2,4-benzènetriamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N1-Phényl-1,2,4-benzènetriamine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025285
Numéro CAS: 136-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité