1,5-Diaminopentane dihydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D0099-25G D0099-5G
TCIAD0099-25GEA 234 EUR InStock
TCIAD0099-25G TCIAD0099-5G
1,5-Diaminopentane dihydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
1,5-Diaminopentane dihydrochloride
Formule: NH₂(CH₂)₅NH₂·2HCl
Numéro MDL: MFCD00012527
Numéro CAS: 1476-39-7
EINECS: 216-022-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité