Acide 2,6-diaminoheptanedioïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-Diaminoheptanedioic Acid, 2,6-Diaminoheptanedioic acid
D0112-1G D0112-5G
TCIAD0112-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD0112-1G TCIAD0112-5G
Acide 2,6-diaminoheptanedioïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,6-diaminoheptanedioïque
Formule: C₇H₁₄N₂O₄
MW: 190,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002637
Numéro CAS: 583-93-7
EINECS: 209-524-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité