4,4'-Diaminostilbene dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0120-1G D0120-5G
TCIAD0120-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAD0120-1G TCIAD0120-5G
4,4'-Diaminostilbene dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Diaminostilbene dihydrochloride
Formule: C₁₄H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00012984
Numéro CAS: 54760-75-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot 0.1M HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité