4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Amsonic acid, 4,4-Diamino-2,2-stilbenedisulphonic acid
D0121-25G D0121-500G D0121-100G
TCIAD0121-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD0121-25G TCIAD0121-500G TCIAD0121-100G
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb128554864316219d6893ac190adfaa5a90b8cc&vid=cb128554864316219d6893ac190adfaa5a90b8cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité