Argent diéthyldithiocarbamate ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11898.09 11898.18
11898.09EA 177 EUR InStock
11898.09 11898.18
Argent diéthyldithiocarbamate ACS
Argent diéthyldithiocarbamate
CAS No.: 1470-61-7 Molecular Formula: C5H10AgNS2 Formula Weight: 256.14 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Yellow to pale brown Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD00004929
Formule: (C₂H₅)₂NCSSAg
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004929
Numéro CAS: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité