Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethylethylchlorosilane ≥97.0% (par GC) agent de silylation diméthyléthylique

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorodimethylethylsilane

D0135-25G D0135-5G
TCIAD0135-25GEA 169 EUR InStock
TCIAD0135-25G TCIAD0135-5G
Dimethylethylchlorosilane ≥97.0% (par GC) agent de silylation diméthyléthylique
Dimethylethylchlorosilane


Formule: C₄H₁₁ClSi
MW: 122,67 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: -8°C
Numéro MDL: MFCD00009918
Numéro CAS: 6917-76-6
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité