N,N'-Dibenzoylhydrazine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Dibenzoylhydrazine
D0150-25G D0150-5G
TCIAD0150-25GEA 178 EUR InStock
TCIAD0150-25G TCIAD0150-5G
N,N'-Dibenzoylhydrazine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Dibenzoylhydrazine
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003068
Numéro CAS: 787-84-8
EINECS: 212-329-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité