Phenoxybenzamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dibenzyline Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine Hydrochloride, N-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-2-chloroethylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride
D0158-1G D0158-25G
TCIAD0158-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD0158-1G TCIAD0158-25G
Phenoxybenzamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phenoxybenzamine hydrochloride
Formule: C₁₈H₂₂ClNO
MW: 340,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055152
Numéro CAS: 63-92-3
EINECS: 200-569-7
Merck Index: 14,07256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité