Bromopyrogallol red
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibromopyrogallolsulphonphthaleine
D0207-1G D0207-5G
TCIAD0207-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD0207-1G TCIAD0207-5G
Bromopyrogallol red
Bromopyrogallol red
Formule: C₁₉H₁₀Br₂O₈S
MW: 558,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148865
Numéro CAS: 16574-43-9
EINECS: 240-632-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 550.0 to 560.0 nm (pH 6.0 buffer sol.)
Molar extinction coefficient min. 35,000 (pH 6.0 buffer sol., 550.0 to 560.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité