3,5-Dibromo-L-tyrosine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Tyr(3,5-DiBr)-OH, H-3,5-Dibromo-Tyr-OH
D0213-1G D0213-5G
TCIAD0213-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD0213-1G TCIAD0213-5G
3,5-Dibromo-L-tyrosine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
3,5-Dibromo-L-tyrosine
Formule: C₉H₉Br₂NO₃
MW: 338,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037204
Numéro CAS: 300-38-9
EINECS: 206-091-5
Merck Index: 14,03030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72b9915faf77fcf3b8ddad064496ada0a341d98&vid=c0757b547072e82e759e9fca7c6f0001c6a9bae3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +0.5 to +2.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité