Zinc(II) dibutyldithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0227-25G D0227-500G
TCIAD0227-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0227-25G TCIAD0227-500G
Zinc(II) dibutyldithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc(II) dibutyldithiocarbamate
Formule: C₉H₁₉NS₂
Numéro MDL: MFCD00067274
Numéro CAS: 136-23-2
EINECS: 205-232-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Toluene faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité