Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chromeazurol S (Mordant blue 29)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD0241-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD0241-25G
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Chromeazurol S (Mordant blue 29)


Formule: C₂₃H₁₆Cl₂O₉S
MW: 605,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001615
Numéro CAS: 1667-99-8
EINECS: 216-787-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 425.0 to 435.0 nm (pH7.0 Buffer sol.)
Absorbance min. 0.300 (0.02g/L, pH7.0 Buffer sol., 425.0 to 435.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Purple with Aluminum and turn Yellow red by adding EDTA 2Na

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité