4,4'-Dibenzoylquinone dioxime ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
D0246-25G D0246-500G
TCIAD0246-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0246-25G TCIAD0246-500G
4,4'-Dibenzoylquinone dioxime ≥98.0% (sur base azote total)
4,4'-Dibenzoylquinone dioxime
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00045557
Numéro CAS: 120-52-5
EINECS: 204-403-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité