4,4'-Dithiodimorpholine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N'-Dithiobis(morpholine), 4-(4-Morpholinyldisulphanyl)morpholine, N,N'-Dimorpholine Disulphide
D0282-25G D0282-500G
TCIAD0282-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0282-25G TCIAD0282-500G
4,4'-Dithiodimorpholine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4,4'-Dithiodimorpholine
Formule: C₈H₁₆N₂O₂S₂
MW: 236,35 g/mol
Point de fusion: 125°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023319
Numéro CAS: 103-34-4
EINECS: 203-103-0
Merck Index: 14,03372
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité