Dipentylamine mélange ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0286-25ML D0286-500ML
TCIAD0286-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0286-25ML TCIAD0286-500ML
Dipentylamine mélange ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Dipentylamine
Formule: C₁₀H₂₃N
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00009499
Numéro CAS: 2050-92-2
EINECS: 218-108-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité