1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Bis(4-piperidyl)propane, 4,4'-Trimethylenedipiperidine, 1,3-Di(piperidin-4-yl)propane
D0293-25G
TCIAD0293-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD0293-25G
1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97.0% (par GC)
1,3-Di-4-piperidylpropane
Formule: C₁₃H₂₆N₂
MW: 210,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038013
Numéro CAS: 16898-52-5
EINECS: 240-941-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité