2-[2-(Diéthylamino)éthoxy]éthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylene Glycol Mono[2-(diethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Diethylamino)ethoxy)ethanol
D0298-25G D0298-500G
TCIAD0298-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD0298-25G TCIAD0298-500G
2-[2-(Diéthylamino)éthoxy]éthanol ≥98.0% (par GC)
2-[2-(Diéthylamino)éthoxy]éthanol
Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Numéro MDL: MFCD00020604
Numéro CAS: 140-82-9
EINECS: 205-436-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité