2,5-Bis(2-méthyl-2-butanyl)-1,4-benzènediol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0299-25G D0299-500G
TCIAD0299-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD0299-25G TCIAD0299-500G
2,5-Bis(2-méthyl-2-butanyl)-1,4-benzènediol ≥93.0% (par GC)
2,5-Bis(2-méthyl-2-butanyl)-1,4-benzènediol
Formule: C₁₆H₂₆O₂
Numéro MDL: MFCD00027029
Numéro CAS: 79-74-3
EINECS: 201-222-2
Merck Index: 14,03304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5131c53417af94ca5fbac7d838741c0ebd1888e2&vid=5131c53417af94ca5fbac7d838741c0ebd1888e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 178.0 to 181.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité