Dibutyltin maleate (so called) (nommé) pour stabilisateur de PVC
Fournisseur: TCI
Danger
D0304-25G D0304-500G
TCIAD0304-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0304-25G TCIAD0304-500G
Dibutyltin maleate (so called) (nommé) pour stabilisateur de PVC
Dibutyltin maleate (so called)
Formule: C₁₂H₂₀O₄Sn
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00014120
Numéro CAS: 78-04-6
EINECS: 201-077-5
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Ignition residue (as SnO2) 24.0 to 28.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité