Dichloramine T ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dichloro-p-toluenesulphonamide, p-Toluenesulphondichloramide
D0318-500G D0318-25G
TCIAD0318-500GEA 522 EUR InStock
TCIAD0318-500G TCIAD0318-25G
Dichloramine T ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Dichloramine T
Formule: C₇H₇Cl₂NO₂S
MW: 240,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058929
Numéro CAS: 473-34-7
EINECS: 207-462-4
ONU: 1479
ADR: 5.1,I
Merck Index: 14,03047
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité